Mehrwegehahnsysteme, Discofix®
Three-way stopcocks with 500 mm extension
BRAU4098501
: B. Braun
Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme < 2 bar.
- Durchflußbohrungen für unverfälschte Druckwerte
- Axial und radial bewegliche Überwurfmutter für sichere, schnelle Konnektion
- PVC- und Latex-frei
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
- Bezeichnung:Three-way stopcocks with 500 mm extension