AuftragsverfolgungKontakt
Mehrwegehahnsysteme, Discofix® | Avantor
Mehrwegehahnsysteme, Discofix®
Three-way stopcocks with 100 mm extension
Katalognr. BRAU4098102
Anbieter:   B. Braun
Mehrwegehahnsysteme, Discofix®
Katalognr. BRAU4098102
Anbieter:  B. Braun
Mehrwegehahnsysteme, Discofix®
Mehrwegehahnsysteme, Discofix®
Three-way stopcocks with 100 mm extension
Preis
253.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Geeignet für alle in der Infusionstechnik eingesetzten Druckinfusionssysteme < 2 bar.
  • Durchflußbohrungen für unverfälschte Druckwerte
  • Axial und radial bewegliche Überwurfmutter für sichere, schnelle Konnektion
  • PVC- und Latex-frei
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Three-way stopcocks with 100 mm extension