VWR®, Einwegküvetten
Makro, 300 – 900 nm, 2,5 – 4,5 ml, 10 mm, PMMA
Einwegküvetten aus optischem Polystyrol (PS) oder Polymethylmethacrylat (PMMA) zur Verwendung mit den meisten polaren Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen.
- Minimale Variation der Extinktionswerte
- Eingelassene Fenster, klarer und reiner optischer Pfad
- Optimale Transmission und reduziertes Kontaminationsrisiko
Für Bestimmungen in der Wasseranalyse, Chemie und Life-Science-Anwendungen.
:
:
:
:
: Wiederverschließbar – Küvetten sind nach Kavitätennummern sortiert.
:
:
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Makro
- Volumen:2,5 – 4,5 ml
- Fenstermaterial:PMMA
- Seq:002
- Messbereich:300 – 900 nm