VWR®, Einwegküvetten
Halbmikro, 340 – 900 nm, 1,5 – 3 ml, 10 mm, PS
Einwegküvetten aus optischem Polystyrol (PS) oder Polymethylmethacrylat (PMMA) zur Verwendung mit den meisten polaren Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen.
- Minimale Variation der Extinktionswerte
- Eingelassene Fenster, klarer und reiner optischer Pfad
- Optimale Transmission und reduziertes Kontaminationsrisiko
Für Bestimmungen in der Wasseranalyse, Chemie und Life-Science-Anwendungen.
:
:
:
:
: Wiederverschließbar – Küvetten sind nach Kavitätennummern sortiert.
:
:
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Halbmikro
- Volumen:1,5 – 3 ml
- Fenstermaterial:PS
- Seq:003
- Messbereich:340 – 900 nm