VWR®, Einwegküvetten
Makro, 340 – 900 nm, 2,5 – 4,5 ml, 10 mm, PS
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Einwegküvetten aus optischem Polystyrol (PS) oder Polymethylmethacrylat (PMMA) zur Verwendung mit den meisten polaren Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen.
- Minimale Variation der Extinktionswerte
- Eingelassene Fenster, klarer und reiner optischer Pfad
- Optimale Transmission und reduziertes Kontaminationsrisiko
Für Bestimmungen in der Wasseranalyse, Chemie und Life-Science-Anwendungen.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung: Wiederverschließbar – Küvetten sind nach Kavitätennummern sortiert.
Achtung! Bitte beachten:
Services:
Dokumente
CoC VWR Disposable cuvettes with 10 mm Path length.pdf
Konformitätserklärung
CoC VWR Disposable Cuvettes.pdf CoC_VWRI634-0675_0000002414 COC_VWRI634-0675_0000002520 CoC_VWRI634-0675_0000002887 CoC_VWRI634-0675_0000004054
Mehr
VWR Disposable Cuvette Technical Drawing.pdf
Technische Zeichnung
VWR Products for Nucleic Acid Preparation
Produktliteratur
Technische Daten
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Makro
- Volumen:2,5 – 4,5 ml
- Fenstermaterial:PS
- Seq:004
- Messbereich:340 – 900 nm