Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Water purification systems, AFS® 8/16/24 | Avantor

Water purification systems, AFS® 8/16/24

AFS® 8 water purification system (UK plug, manual in English)
Katalognr. MILLZAFS0080UK
Water purification systems, AFS® 8/16/24
Katalognr. MILLZAFS0080UK
Anbieter:  
Water purification systems, AFS® 8/16/24

AFS® 8 water purification system (UK plug, manual in English)

Artikel gestrichen
Product Details & Documents

Economical water system, producing CLRW (Clinical Laboratory Reagent Water) quality with a dispensing flow rate to analyser up to 2 l/min. For clinical analysers with pure water needs up to 480 L daily

  • Cost-effective: Optimised lifetimes for pretreatment and polishing packs, low feed water use
  • Full monitoring and automatic water quality archiving; information can be stored for up to 6 months
  • Small footprint, allowing installation wherever it’s convenient: on the wall, on or under the bench, or on a cart
  • Intuitive icon-based system display facilitates maintenance
  • Ergonomic pack locking system makes pack changes easy

Complementary water purification techniques, including complete pretreatment, advanced reverse osmosis (RO), exposure to a bactericidal UV lamp, and final 0,22 μm filtration, provide consistent water quality meeting CLRW standards.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    AFS® 8 water purification system (UK plug, manual in English)
  • Seq:
    09
  • Produktionsfließrate:
    8 L/h @ 25 °C
  • Cat. No.:
    MILLZAFS0080UK
  • TOC-Gehalt:
    <30 ppb
  • Modell:
    AFS® 8
  • Bakterien:
    < 1 CFU/ml
  • B×T×H:
    268×426×585 mm
  • Speisewasser:
    Portable tap water at a maximum pressure of 6 bar
  • Spezifischer Widerstand bei +25 °C:
    >15 MΏ.cm
  • Gewicht:
    <28 kg
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILLTANK00200
    Storage tank (no relay), 200 l
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 8’580.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILLCP2ALLREST
    Q-Gard® A polishing cartridge with virgin ion-exchange resins
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 678.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MILLPR0G00003
    Progard® 3 Pretreatment Pack
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 621.00

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..