Milchbutyrometer
Butyrometer für Milch, 0 - 6 %: 0,1
Katalognr. 614-0090
Anbieter: GERBER FUNKE
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
- With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
Technische Daten
- Bezeichnung:Butyrometer für Milch, 0 - 6 %: 0,1
- Seq:04
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 614-2028Stopfen, Kautschuk, konisch, für Butyrometer für alle MessmethodenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - SFr. 44.90