AuftragsverfolgungKontakt
Ersatzteile-Sets | Avantor
Ersatzteile-Sets
Wartungskit für Ansaugleitung, 510, 515, 590, 600, 610, WAT060448, WATE
Katalognr. 560-0141
Anbieter:   SCIENCIX
Ersatzteile-Sets
Katalognr. 560-0141
Anbieter:  SCIENCIX
Ersatzteile-Sets
Ersatzteile-Sets
Wartungskit für Ansaugleitung, 510, 515, 590, 600, 610, WAT060448, WATE
Preis
SFr. 95.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Wartungskit für Ansaugleitung
  • Seq:
    27
  • Erstausrüster:
    WATE
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    WAT060448
  • Modell:
    510, 515, 590, 600, 610