Dichtungen
Kolbendichtung, gold, 1050, 1100, 1120, 1200, 1220, 1260, G1310A/B, G1311A/B/C, G1312A/B/C, G1376A, G2226A, G4302A, 0905-1420, AGLS
Katalognr. 560-0102
Anbieter: SCIENCIX
Direkt zu
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
- Bezeichnung:Kolbendichtung, gold
- Seq:26
- Erstausrüster:AGLS
- Erstausrüster-Äquivalent:0905-1420
- Modell:1050, 1100, 1120, 1200, 1220, 1260, G1310A/B, G1311A/B/C, G1312A/B/C, G1376A, G2226A, G4302A
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..