AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Dichtungen
Manual injection valve rotor seal, Vespel®, (Agilent) 1100, 1200
(PerkinElmer) 200 Series
(Rheodyne) 7125, 7126, 7725, 7725i, 9725, (Agilent) 0101-0623
(PerkinElmer) 09904802
(Rheodyne) 7125-047, Agilent
PerkinElmer
Rheodyne
Katalognr. CTSACTS-A019
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-A019
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Manual injection valve rotor seal, Vespel®, (Agilent) 1100, 1200
(PerkinElmer) 200 Series
(Rheodyne) 7125, 7126, 7725, 7725i, 9725, (Agilent) 0101-0623
(PerkinElmer) 09904802
(Rheodyne) 7125-047, Agilent
PerkinElmer
Rheodyne
Preis
98.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Manual injection valve rotor seal, Vespel®
  • Erstausrüster:
    Agilent
    PerkinElmer
    Rheodyne
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    (Agilent) 0101-0623
    (PerkinElmer) 09904802
    (Rheodyne) 7125-047
  • Modell:
    (Agilent) 1100, 1200
    (PerkinElmer) 200 Series
    (Rheodyne) 7125, 7126, 7725, 7725i, 9725