AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Dichtungen
Rotor seal, SIL-10A, SIL-10Ai, SIL-10AXL, 228-21217-91, SHIM
Katalognr. CTSACTS-A106
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-A106
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Rotor seal, SIL-10A, SIL-10Ai, SIL-10AXL, 228-21217-91, SHIM
Preis
SFr. 141.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Rotor seal
  • Seq:
    50
  • Erstausrüster:
    SHIM
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    228-21217-91
  • Modell:
    SIL-10A, SIL-10Ai, SIL-10AXL
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.