Dichtungen
Rotor seal, SIL-10A, SIL-10Ai, SIL-10AXL, 228-21217-91, SHIM
Katalognr. CTSACTS-A106
Anbieter: SCIENCIX
Direkt zu
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
- Bezeichnung:Rotor seal
- Seq:50
- Erstausrüster:SHIM
- Erstausrüster-Äquivalent:228-21217-91
- Modell:SIL-10A, SIL-10Ai, SIL-10AXL
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.