Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen | Avantor
Dichtungen
Plunger wash seal, 125, 126, 127, 128, 728772, 238627, Beckman
Katalognr. CTSACTS-10391
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-10391
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Plunger wash seal, 125, 126, 127, 128, 728772, 238627, Beckman
Preis
SFr. 97.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Plunger wash seal
  • Erstausrüster:
    Beckman
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    728772, 238627
  • Modell:
    125, 126, 127, 128
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..