AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Dichtung Wash Face Seal, 2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 2796, Alliance, WAT271017, WATE
Katalognr. 560-0068
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. 560-0068
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Dichtung Wash Face Seal, 2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 2796, Alliance, WAT271017, WATE
Preis
SFr. 53.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Dichtung Wash Face Seal
  • Seq:
    58
  • Erstausrüster:
    WATE
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    WAT271017
  • Modell:
    2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 2796, Alliance