AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Plunger seal, LC-7A, LC-10Ai, LC-10AS, LC-10AT, LC-10ATvp, LC-20AR, 228-21975-00, SHIM
Katalognr. CTSACTS-10340
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-10340
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Plunger seal, LC-7A, LC-10Ai, LC-10AS, LC-10AT, LC-10ATvp, LC-20AR, 228-21975-00, SHIM
Preis
SFr. 71.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Plunger seal
  • Seq:
    30
  • Erstausrüster:
    SHIM
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    228-21975-00
  • Modell:
    LC-7A, LC-10Ai, LC-10AS, LC-10AT, LC-10ATvp, LC-20AR