Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen | Avantor
Dichtungen
Pump seal, black, 655, 6000, 6200, 6200A, L-2130, L-7100, L-7110, L-7120, 655-1080, Hitachi
Katalognr. CTSACTS-10394
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-10394
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Pump seal, black, 655, 6000, 6200, 6200A, L-2130, L-7100, L-7110, L-7120, 655-1080, Hitachi
Preis
SFr. 50.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Pump seal, black
  • Seq:
    45
  • Erstausrüster:
    Hitachi
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    655-1080
  • Modell:
    655, 6000, 6200, 6200A, L-2130, L-7100, L-7110, L-7120
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..