AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Rotor seal, SIL-10ADvp, 228-21217-97, SHIM
Catalog # CTSACTS-10942
Supplier:   SCIENCIX
Dichtungen
Catalog # CTSACTS-10942
Supplier:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Rotor seal, SIL-10ADvp, 228-21217-97, SHIM
Price
SFr. 191.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Rotor seal
  • Seq:
    51
  • Erstausrüster:
    SHIM
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    228-21217-97
  • Modell:
    SIL-10ADvp