Ersatzteile-Sets
717 performance maintenance kit, 717, 717 Plus, WAT052669, WATE
Katalognr. 560-0094
Anbieter: SCIENCIX
Direkt zu
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
- Bezeichnung:717 performance maintenance kit
- Seq:07
- Erstausrüster:WATE
- Erstausrüster-Äquivalent:WAT052669
- Modell:717, 717 Plus
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..