AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen | Avantor
Dichtungen
Injection valve rotor seal, AS-7200, AS-7250, ANO-0818, Hitachi
Katalognr. CTSACTS-10573
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-10573
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Injection valve rotor seal, AS-7200, AS-7250, ANO-0818, Hitachi
Preis
SFr. 101.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Injection valve rotor seal
  • Seq:
    13
  • Erstausrüster:
    Hitachi
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    ANO-0818
  • Modell:
    AS-7200, AS-7250