Dichtungen
Pump seals, low pressure, 200 Series, 1, 2, 3, 3B, 4, 10, 250, 400, 410, 620, Int. 4000, 09907339, PerkinElmer
Katalognr. CTSACTS-10772
Anbieter: SCIENCIX
Direkt zu
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
- Bezeichnung:Pump seals, low pressure
- Seq:49
- Erstausrüster:PerkinElmer
- Erstausrüster-Äquivalent:09907339
- Modell:200 Series, 1, 2, 3, 3B, 4, 10, 250, 400, 410, 620, Int. 4000
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.