AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Dichtungen
Plunger seal, LC-10ATvp, LC-20AT, LC-2010 A/C HT, LC-HT, SIL-10ADvp, SIL-20 ACXR, SIL-20A/AC, SIL-20ACHT, SIL-30AC, SIL-30ACMP, SIL-2010 ACHT, SIL-HTa, SIL-HTc, 228-35145-00, SHIM
Katalognr. CTSACTS-10694
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-10694
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Plunger seal, LC-10ATvp, LC-20AT, LC-2010 A/C HT, LC-HT, SIL-10ADvp, SIL-20 ACXR, SIL-20A/AC, SIL-20ACHT, SIL-30AC, SIL-30ACMP, SIL-2010 ACHT, SIL-HTa, SIL-HTc, 228-35145-00, SHIM
Preis
SFr. 83.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Plunger seal
  • Seq:
    32
  • Erstausrüster:
    SHIM
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    228-35145-00
  • Modell:
    LC-10ATvp, LC-20AT, LC-2010 A/C HT, LC-HT, SIL-10ADvp, SIL-20 ACXR, SIL-20A/AC, SIL-20ACHT, SIL-30AC, SIL-30ACMP, SIL-2010 ACHT, SIL-HTa, SIL-HTc