Dichtungen
Plunger seal, LC-9A, LC-10AD, LC-10ADvp, LC-20AD/AB, LC-600, LC-2010 A/C HT, 228-35146-00, SHIM
Katalognr. CTSACTS-10693
Anbieter: SCIENCIX
Direkt zu
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
- Bezeichnung:Plunger seal
- Erstausrüster:SHIM
- Erstausrüster-Äquivalent:228-35146-00
- Modell:LC-9A, LC-10AD, LC-10ADvp, LC-20AD/AB, LC-600, LC-2010 A/C HT
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..