AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Dichtungen
HPMV Dichtung, gold, 717, 715, 2690, 2690D, 2695, 2695D, WAT045454, WATE
Catalog # 560-0079
Supplier:   SCIENCIX
Dichtungen
Catalog # 560-0079
Supplier:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
HPMV Dichtung, gold, 717, 715, 2690, 2690D, 2695, 2695D, WAT045454, WATE
Price
SFr. 112.00
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Specifications
  • Bezeichnung:
    HPMV Dichtung, gold
  • Seq:
    11
  • Erstausrüster:
    WATE
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    WAT045454
  • Modell:
    717, 715, 2690, 2690D, 2695, 2695D