Dichtungen
Spüldichtung, ACQUITY H-Class QSM, ACQUITY UPLC I2V BSM, ACQUITY UPLC BSM, nanoACQUITY UPLC BSM/ASM, 700002598, WATE
Katalognr. 560-0106
Anbieter: SCIENCIX
Direkt zu
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
- Bezeichnung:Spüldichtung
- Seq:65
- Erstausrüster:WATE
- Erstausrüster-Äquivalent:700002598
- Modell:ACQUITY H-Class QSM, ACQUITY UPLC I2V BSM, ACQUITY UPLC BSM, nanoACQUITY UPLC BSM/ASM
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..