AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Dichtungen
Kolbendichtung, 510, 515, 600, 610, 1515, 1525, WAT022934, WATE
Katalognr. 560-0116
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. 560-0116
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Kolbendichtung, 510, 515, 600, 610, 1515, 1525, WAT022934, WATE
Preis
SFr. 46.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Kolbendichtung
  • Seq:
    35
  • Erstausrüster:
    WATE
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    WAT022934
  • Modell:
    510, 515, 600, 610, 1515, 1525