AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Plunger seal, black, Constametric I, II, III, CM3000, CM3200, CM3500, CM4000, CM4100, 206129001, RUNC
Katalognr. CTSACTS-20612
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-20612
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Plunger seal, black, Constametric I, II, III, CM3000, CM3200, CM3500, CM4000, CM4100, 206129001, RUNC
Preis
60.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Plunger seal, black
  • Erstausrüster:
    RUNC
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    206129001
  • Modell:
    Constametric I, II, III, CM3000, CM3200, CM3500, CM4000, CM4100