AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Plunger seal, black, 114M, 116, 118, 125, 126, 127, 128, 237162, 728770, Beckman
Katalognr. CTSACTS-7162
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-7162
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Plunger seal, black, 114M, 116, 118, 125, 126, 127, 128, 237162, 728770, Beckman
Preis
SFr. 86.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Plunger seal, black
  • Erstausrüster:
    Beckman
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    237162, 728770
  • Modell:
    114M, 116, 118, 125, 126, 127, 128