Dichtungen
Rotor seal, Vespel®, (Agilent) 1090
(Rheodyne) 7000, 7010, 7040, 7067
(Thermo Electron) AS100, AS300, AS1000, AS3000, AS3500, 8800, 8875, 8880, (Agilent) 1535-4048
(Thermo Scientific) 2508-0360
(Rheodyne) 7010-039, Agilent
Thermo Scientific
Rheodyne
(Rheodyne) 7000, 7010, 7040, 7067
(Thermo Electron) AS100, AS300, AS1000, AS3000, AS3500, 8800, 8875, 8880, (Agilent) 1535-4048
(Thermo Scientific) 2508-0360
(Rheodyne) 7010-039, Agilent
Thermo Scientific
Rheodyne
Katalognr. CTSACTS-A083
Anbieter: SCIENCIX
Direkt zu
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
- Bezeichnung:Rotor seal, Vespel®
- Seq:55
- Erstausrüster:Agilent
Thermo Scientific
Rheodyne - Erstausrüster-Äquivalent:(Agilent) 1535-4048
(Thermo Scientific) 2508-0360
(Rheodyne) 7010-039 - Modell:(Agilent) 1090
(Rheodyne) 7000, 7010, 7040, 7067
(Thermo Electron) AS100, AS300, AS1000, AS3000, AS3500, 8800, 8875, 8880
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.