AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen | Avantor
Dichtungen
Rotor seal, Vespel®, (Agilent) 1090
(Rheodyne) 7000, 7010, 7040, 7067
(Thermo Electron) AS100, AS300, AS1000, AS3000, AS3500, 8800, 8875, 8880, (Agilent) 1535-4048
(Thermo Scientific) 2508-0360
(Rheodyne) 7010-039, Agilent
Thermo Scientific
Rheodyne
Katalognr. CTSACTS-A083
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-A083
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Rotor seal, Vespel®, (Agilent) 1090
(Rheodyne) 7000, 7010, 7040, 7067
(Thermo Electron) AS100, AS300, AS1000, AS3000, AS3500, 8800, 8875, 8880, (Agilent) 1535-4048
(Thermo Scientific) 2508-0360
(Rheodyne) 7010-039, Agilent
Thermo Scientific
Rheodyne
Preis
SFr. 101.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Rotor seal, Vespel®
  • Seq:
    55
  • Erstausrüster:
    Agilent
    Thermo Scientific
    Rheodyne
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    (Agilent) 1535-4048
    (Thermo Scientific) 2508-0360
    (Rheodyne) 7010-039
  • Modell:
    (Agilent) 1090
    (Rheodyne) 7000, 7010, 7040, 7067
    (Thermo Electron) AS100, AS300, AS1000, AS3000, AS3500, 8800, 8875, 8880
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.