AuftragsverfolgungKontakt
Dichtungen
Dichtungen
Backup seal, 8800, 8810, P1000, P2000, P4000, A2963-010, RUNC
Katalognr. CTSACTS-2963
Anbieter:   SCIENCIX
Dichtungen
Katalognr. CTSACTS-2963
Anbieter:  SCIENCIX
Dichtungen
Dichtungen
Backup seal, 8800, 8810, P1000, P2000, P4000, A2963-010, RUNC
Preis
SFr. 45.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Backup seal
  • Seq:
    05
  • Erstausrüster:
    RUNC
  • Erstausrüster-Äquivalent:
    A2963-010
  • Modell:
    8800, 8810, P1000, P2000, P4000