AuftragsverfolgungKontakt
Racks for tubes, single use | Avantor
Racks for tubes, single use
13 mm, 100 (10×10), PS, 160×170×25 mm
Katalognr. DELT901410
Anbieter:   DELTALAB
Racks for tubes, single use
Katalognr. DELT901410
Anbieter:  DELTALAB
Racks for tubes, single use
Racks for tubes, single use
13 mm, 100 (10×10), PS, 160×170×25 mm
Preis
63.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Polystyrene, flexible, white
Dokumente
Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    13 mm
  • Anz. Bohrungen:
    100 (10×10)
  • Material:
    PS
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    160×170×25 mm