Racks for tubes, single use
16 mm, 120 (10×12), PS, 200×240×30 mm
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Polystyrene, flexible, white
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Bohrung Ø:16 mm
- Anz. Bohrungen:120 (10×12)
- Material:PS
- Seq:02
- B×T×H:200×240×30 mm