AuftragsverfolgungKontakt
Base frames
Base frame, V shape (2 legs), 600 mm, 400 mm
  BOCH5645
 :   BOCHEM
Base frames
  BOCH5645
 :  BOCHEM
Base frames
Base frames
Base frame, V shape (2 legs), 600 mm, 400 mm
SFr. 258.00
1 * 1 ST
These tube base frames made from stainless steel 18/10 are available in "V" and "H" shape.
  • Bezeichnung:
    Base frame, V shape (2 legs)
  • Länge:
    600 mm
  • Seq:
    01
  • Schenkellänge:
    400 mm