AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde | Avantor
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
30 ml, 25 mm, 36,1×42,7×53,3 mm
Katalognr. RIXI2-D0-0030-25
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Katalognr. RIXI2-D0-0030-25
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
30 ml, 25 mm, 36,1×42,7×53,3 mm
Preis
SFr. 1’270.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.800 ST
Product Details & Documents
HDPE, natur.
  • Fest und bruchsicher
  • Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
  • Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
Bestellinformationen: Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Dokumente
Technische Daten
  • Kapazität:
    30 ml
  • Seq:
    07
  • B×T×H:
    36,1×42,7×53,3 mm
  • Hals I-Ø:
    25 mm