AuftragsverfolgungKontakt
ortho-Borsäure | Avantor
ortho-Borsäure
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. RC-028
Gesundheit
Anbieter:   G-Biosciences
ortho-Borsäure
Katalognr. RC-028
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  10043-35-3
ortho-Borsäure
ortho-Borsäure
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  10043-35-3
Preis
56.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • CAS Nummer:10043-35-3
  • Formel:B(OH)₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011337
  • Molekulargewicht:61.83 g/mol
  • Merck-Index:13,01326
  • Siedepunkt:185 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:160 °C
  • Dichte:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:233-139-2
  • ERREICHEN:01-2119486683-25
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g