AuftragsverfolgungKontakt
Tryptone Base Materials | Avantor
Tryptone Base Materials
Tryptone, Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. RC-111
Anbieter:   G-Biosciences
Tryptone Base Materials
Katalognr. RC-111
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  
Tryptone Base Materials
Tryptone, Glasflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 95.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Tryptone is an assortment of peptides generated by the tryptic digestion of casein. It is commonly used in microbiology to produce Lysogeny broth for the growth of E. coli and other microorganisms, as it provides a source of amino acids.
  • Available in different pack sizes
    Solubility: Water
  • Appearance: Cream to beige free flowing powder
  • CAS: 91079-40-2
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g
  • Bezeichnung:
    Tryptone