AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumchlorid
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. RC-015
Reizend
Anbieter:   G-Biosciences
Ammoniumchlorid
Katalognr. RC-015
Anbieter:  G-Biosciences
CAS Nummer:  12125-02-9
Ammoniumchlorid
Ammoniumchlorid
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  12125-02-9
Preis
SFr. 43.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Ammonium muriate, Salmiac
  • CAS Nummer:12125-02-9
  • Formel:NH₄Cl
  • MDL-Nummer:MFCD00011420
  • Molekulargewicht:53.49 g/mol
  • Merck-Index:13,00510
  • Schmelzender Platingehalt:335 °C
  • Dichte:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:235-186-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g