AuftragsverfolgungKontakt
Spore strips | Avantor
Spore strips
Bacillus atrophaeus cell line 9372: traditional spore strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: dry heat, 30 mm, 6 mm
Katalognr. NAMSBG-106DH
Anbieter:   CROSSTEX
Spore strips
Katalognr. NAMSBG-106DH
Anbieter:  CROSSTEX
Spore strips
Bacillus atrophaeus cell line 9372: traditional spore strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: dry heat, 30 mm, 6 mm
Preis
379.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
  • Breite:
    6 mm
  • Bezeichnung:
    Bacillus atrophaeus cell line 9372: traditional spore strip 106 (24 month shelf life) / sterilisation process: dry heat
  • Länge:
    30 mm
  • Seq:
    04