Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser

Deckgläser

Round cover glasses, #1,5, 10 mm, Borosilikatglas
Codice catalogo 630-2189
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Deckgläser
Codice catalogo 630-2189
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Deckgläser

Round cover glasses, #1,5, 10 mm, Borosilikatglas

Price
SFr. 264.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.

  • Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
  • Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
  • Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung

Suitable for fluorescence microscopy.

Specifiche
  • Ø:
    10 mm
  • Nr.:
    #1,5
  • Bezeichnung:
    Round cover glasses
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    01