Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Deckgläser

Round cover glasses, #1,5, 24 mm, Borosilikatglas
  630-2204
 :   MARIENFELD
Deckgläser
  630-2204
Deckgläser

Round cover glasses, #1,5, 24 mm, Borosilikatglas

 
SFr. 1’040.00
   
1 * 1.000 ST
 

Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.

  • Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
  • Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
  • Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung

Suitable for fluorescence microscopy.

 
  • Ø:
    24 mm
  • Nr.:
    #1,5
  • Bezeichnung:
    Round cover glasses
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    05