Spanner wrenches
Schraubenschlüssel, für Nüsse Ø 65 - 75 mm, für HiScale™ 26 Säulen, Verzinkter Stahl
Codice catalogo 28-9647-77
Nome del fornitore: Cytiva
Vai a
Product Details & Documents
These spanner wrenches are used with HiScale™ columns. To readjust the position of the adapter in the column a spanner can be used to turn the end cap. To prevent the column from rotating, a second spanner can be used to hold the end housing.
Documents
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Bezeichnung:Schraubenschlüssel, für Nüsse Ø 65 - 75 mm, für HiScale™ 26 Säulen
- Material:Verzinkter Stahl
- Seq:02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..