Spanner wrenches
Schraubenschlüssel, für Nüsse Ø 58 - 62 mm, für HiScale™ 16 Säulen, Verzinkter Stahl
Katalognr. 28-9647-76
Anbieter: Cytiva
Direkt zu
Product Details & Documents
These spanner wrenches are used with HiScale™ columns. To readjust the position of the adapter in the column a spanner can be used to turn the end cap. To prevent the column from rotating, a second spanner can be used to hold the end housing.
Technische Daten
- Bezeichnung:Schraubenschlüssel, für Nüsse Ø 58 - 62 mm, für HiScale™ 16 Säulen
- Material:Verzinkter Stahl
- Seq:01