VWR®, Büchner-Trichter
77 mm, 120 ml, 70 mm
511-0057
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
- Platte Ø:77 mm
- Kapazität:120 ml
- Seq:05
- Für Filter-Ø:70 mm
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.