VWR®, Büchner-Trichter
43 mm, 25 ml, 40 mm
Catalog # 511-0049
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Weißes, glasiertes Porzellan.
Für Filterpapiere oder Membranfilterscheiben.
Documents
VWR® for filtration
Product Literature
Specifications
- Platte Ø:43 mm
- Kapazität:25 ml
- Seq:02
- Für Filter-Ø:40 mm