Membranfilter mit Gitternetz
Weiß mit schwarzem Gitternetz und hoher Durchflussrate, 114, 0,45 µm, 50 mm
515-0215
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
- Ø:50 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:114
- Bezeichnung:Weiß mit schwarzem Gitternetz und hoher Durchflussrate
- Seq:20
- Cat. No.:515-0215
- Stärke:115 - 145 µm
- Max. temperature:130 °C
- Wasserdurchfluss:100 ml/min (1 bar)
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..