AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter | Avantor
Pulvertrichter
250 mm, 50 mm
Katalognr. SAMP8023P-250
Anbieter:   Sampling Systems
Pulvertrichter
Katalognr. SAMP8023P-250
Anbieter:  Sampling Systems
Pulvertrichter
Pulvertrichter
250 mm, 50 mm
Preis
SFr. 96.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reusable powder funnel, made of PP, crevice free, with wide diameter discharge spout to enable powder to be discharged without catching.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Ideal for loading powder into drums, containers or kegs
Technische Daten
  • Trichter A-Ø:
    250 mm
  • Seq:
    03
  • Stiel A-Ø:
    50 mm