Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser

Deckgläser

Round cover glasses, #1,5, 25 mm, Borosilikatglas
Katalognr. 630-2213
Anbieter:   MARIENFELD
Deckgläser
Katalognr. 630-2213
Anbieter:  MARIENFELD
Deckgläser

Round cover glasses, #1,5, 25 mm, Borosilikatglas

Preis
SFr. 979.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas D 263™ M, hydrolytische Klasse 1.

  • Farblos, für die Fluoreszenzmikroskopie geeignet
  • Hochpräzise Deckgläser mit einer Dicke von 170 μm
  • Besonders empfehlenswert für Objektive mit hoher numerischer Apertur und hoher Auflösung

Suitable for fluorescence microscopy.

Technische Daten
  • Ø:
    25 mm
  • Nr.:
    #1,5
  • Bezeichnung:
    Round cover glasses
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    06