AuftragsverfolgungKontakt
Forceps, Axal™ | Avantor
Forceps, Axal™
Straight, slim, ultra fine tips, SS Axal™, 135 mm
Katalognr. OUTISS-AXAL
Anbieter:   OUTILS RUBIS
Forceps, Axal™
Katalognr. OUTISS-AXAL
Anbieter:  OUTILS RUBIS
Forceps, Axal™
Forceps, Axal™
Straight, slim, ultra fine tips, SS Axal™, 135 mm
Preis
SFr. 151.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cobalt-chromium-molybdenum alloy. These forceps with very high Vicker hardness offer a range of physical, chemical and technological properties that make them appropriate for a wide variety of applications. Exceptional good tolerance on human tissues.
  • High yield strength alloy
  • 100% antimagnetic, rust proof and acid resistant
  • Highly resistant to corrosion, stress corrosion cracking and hydrogen embattlement
  • Temperature resistance of 500° C
  • Good fatigue and tensile strength guarantee durability
Perfect forceps for surgical appliances and laboratories.
Technische Daten
  • Typ:
    SS Axal™
  • Bezeichnung:
    Straight, slim, ultra fine tips
  • Länge:
    135 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.