Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für HygroPalm | Avantor

Fühler für HygroPalm

Messfühler HC2-AW mit UART-Schnittstelle, −40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,5 °C
±0,008 aw*
±0,8% RH, 68×60 mm
Katalognr. 710-0997
Fühler für HygroPalm
Katalognr. 710-0997
Fühler für HygroPalm
Fühler für HygroPalm

Messfühler HC2-AW mit UART-Schnittstelle, −40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,5 °C
±0,008 aw*
±0,8% RH, 68×60 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nur für Wasseraktivitätsmessgeräte wie HygroPalm 23-AW-A und HygroLab C1

Technische Daten
  • Messbereich:
    −40…+85 °C
    0 - 1 aw*
    0−100% RH
  • Bezeichnung:
    Messfühler HC2-AW mit UART-Schnittstelle
  • Genauigkeit:
    ±0,5 °C
    ±0,008 aw*
    ±0,8% RH
  • Ø×L:
    68×60 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..