Faecal containers with screw cap
25 ml, without label and spoon, sterile, PP, 25 mm, 80 mm
Anbieter: LP ITALIANA
Direkt zu
Product Details & Documents
Containers made of PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Easy to clean
With or without spoon and label.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ext.Ø:25 mm
- Typ:without label and spoon, sterile
- Kapazität:25 ml
- Höhe:80 mm
- Material:PP