EnteroPluri-Test
“Code book” manual for Enterosystem 18R
Katalognr. LIOF71710
Anbieter: LIOFILCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Der EnteroPluri-Test ist ein 12-Sektoren-System mit speziellen Kulturmedien, das die Identifizierung von Enterobacteriaceae und anderen gramnegativen, oxidasenegativen Bakterien ermöglicht. Das System ermöglicht die gleichzeitige Beimpfung aller in den Sektoren vorhandenen Medien und die Durchführung von 15 biochemischen Reaktionen. Die Identifizierung des Mikroorganismus erfolgt anhand der Farbänderung der verschiedenen Kulturmedien nach 18 bis 24 Stunden Inkubation bei 36 ±1 °C und einer Codenummer, die aus der Auswertung der biochemischen Reaktion gewonnen wird. Oxidase, Kovacs Reagenz Indol (z. B. 1.00181.0002, 1.09293.0100, 1.11350.0001) und Codebuch sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Identifizierung basiert auf biochemischen Untersuchungen auf Spezialmedien
- Die Kombination der positiven und negativen Reaktion erlaubt die Bildung eines numerischen Codes, der mit Hilfe des Codehefts die untersuchten Bakterien identifizieren kann
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Bezeichnung:“Code book” manual for Enterosystem 18R