Petri Dishes
Ohne Belüftungsnocken, 60 mm, 8 mm, Aseptisch, 50×10/Beutel
Supplier: Anicrin
Jump to:
Product Details & Documents
Suitable for all microbiology applications.
Material: PS
Specifications
- Ø:60 mm
- Verpackt:50×10/Beutel
- Sterilität:Aseptisch
- Ausführung:Ohne Belüftungsnocken
- Höhe:8 mm
- Seq:1
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.